Bio-impression 3D
La bio-impression 3D est une nouvelle technologie qui permet de générer des constructions tissulaires en 3D contrôlées avec précision et d'une complexité similaire à celle d'un tissu. La bio-impression 3D est un processus de fabrication additive qui utilise des techniques d'impression 3D permettant d'accumuler des matériaux et de produire ainsi, couche après couche, des constructions tissulaires en 3D.
La bio-encre, c'est-à-dire la matière utilisée dans la bio-impression 3D, contient des cellules vivantes et des biomatériaux qui imitent l'environnement de la matrice extracellulaire (MEC) afin de favoriser l'adhérence, la prolifération et la différenciation cellulaires après l'impression. Cette innovation a le potentiel de répondre à de nombreux besoins essentiels et non satisfaits jusque-là en recherche médicale, avec des applications dans les tests des cosmétiques, la découverte de médicaments, les modèles in vitro et le remplacement d'organes fonctionnels.
Nous proposons une gamme complète de polymères adaptés à l'usage prévu, de photo-initiateurs hydrosolubles et d'additifs biocompatibles spécifiquement destinés aux applications de bio-impression 3D et d'ingénierie tissulaire. Bon nombre de ces matériaux de spécialité contiennent des fractions assurant une réticulation facile et rapide par exposition à de la lumière UV ou visible, à une variation de pH, ou par des méthodes thermiques comme le chauffage de l'échantillon, voire par exposition à des milieux de culture.
Caractéristiques des produits
- Notre vaste gamme de polymères synthétiques fonctionnalisés dotés de groupements terminaux réactifs facilite la fabrication d'hydrogels fonctionnels, même pour ceux disposant de connaissances limitées en chimie.
- Nos polymères naturels, tels que l'acide hyaluronique, le chitosane, la gélatine, l'alginate et leurs dérivés, contiennent des groupements fonctionnels réticulables permettant de reproduire les propriétés mécaniques et biochimiques de la matrice extracellulaire native, et possèdent la chimie de surface nécessaire pour assurer l'adhérence, la prolifération et la différenciation des cellules.
- Nos polymères biodégradables transformables par voie thermique, tels que les polycaprolactones, les polylactides et les PLGA, peuvent servir à fabriquer des structures rigides. Ces matériaux présentent une grande résistance et une grande rigidité, et peuvent constituer un support structural pour les constructions tissulaires conçues pour répliquer les os.
- Nous étoffons continuellement notre gamme de bio-encres prêtes à l'emploi destinées à la bio-impression 3D du type extrusion. Nos bio-encres s'appuient sur divers biomatériaux, notamment des polymères naturels, de la matrice extracellulaire décellularisée, des polymères de synthèse et des peptides synthétiques.
BIO-ENCRES TissueFab®
Nos bio-encres TissueFab® constituent une suite complète de formulations de bio-encres prêtes à l'emploi avec des protocoles pas à pas qui sont optimisés pour garantir une fidélité d'impression, une viabilité cellulaire et une reproductibilité inter-lot élevées.
Ressources apparentées
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
Ce manuel s'adresse aux chercheurs de tous niveaux, aussi bien aux experts qu'aux non-experts en ingénierie tissulaire et modèles in vitro pour le drug discovery.