Merck
Septa
Trois septa noirs en caoutchouc sur une surface blanche, chacun de forme conique (une extrémité étant plus large que l'autre), destinés à différentes applications ou montages.
Une large gamme de septa cannelés et non cannelés et de bouchons à manchon est disponible pour une utilisation comme fermeture temporaire pour des raccords de verrerie, des tubes, des flacons, des tubes de RMN, des ampoules et des techniques de canulation dans des applications de chimie sensibles à l'air. Pour protéger de l'atmosphère vos précieux contenus conservés dans des récipients ou des contenants, notre gamme de septa offre des joints étanches à l'air et à l'humidité.
Pour en savoir plus
Ressources produits apparentées
  • Newsletter: A Quest for the Perfect Rubber Septa
    Natural rubber septa, also known as sleeve stoppers, have long been used as temporary closures for a myriad of applications in chemistry, pharmaceuticals, R&D and biology, to name a few.
  • Article: Molded Thermogreen™ LB-2 Septa
    Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are manufactured from high quality, low bleed material using the same exclusive rubber formulation as the popular Thermogreen™ LB-2 Septa.
  • Brochure: Precision Seal® Septa
    Precision Seal® Septa are manufactured under “white room” conditions, from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot-to-lot.
Assortiment de septa Precision Seal® blancs sur un fond bleu clair.
Septa Precision Seal®
Les septa de la marque Precision Seal® sont fabriqués à partir d'une formulation de caoutchouc naturel certifiée pour offrir une excellente refermabilité. Les septa Precision Seal® ne glissent pas dans le raccord et ne sautent pas durant la canulation ou lorsqu'ils sont sous pression et peuvent être utilisés lorsque l'on travaille avec des solvants organiques. La conception du bouchon conique plus long Precision Seal® s'adapte aux joints coniques standards offrant une surface de scellage de 50 % à 80 % supérieure à celle des bouchons à manchon standards. La conception du joint intérieur des septa Precision Seal® minimise la migration des vapeurs chimiques et de solvant jusqu'au joint du manchon qui peut gonfler, fuir ou être défaillant en raison de l'exposition. La texture de la surface du caoutchouc est similaire à un joint en verre rodé et résiste aux mouvements une fois en place. Nos septa Precision Seal® sont fabriqués dans des conditions de salles blanches, à partir d'un lot certifié pour obtenir une uniformité absolue dans toutes les tailles. 
Jeu de six septa Suba-seal de couleurs rouge, bleue et beige, de plusieurs tailles et formes, éparpillés sur un fond blanc, avec des nervures pour faciliter leur fixation.
Septa Suba-Seal
Nous fournissons des septa Suba-Seal® authentiques qui offrent la meilleure qualité de "fermeture à retourner" (turnover closure) avec bouchon cannelé. Nos septa en caoutchouc Suba-Seal® sont disponibles en différentes dimensions et conviennent parfaitement aux procédures de chimie sensibles à l'air et à l'humidité. Après percement avec une aiguille ne provoquant pas de carottage, le caoutchouc referme la perforation, protégeant ainsi le contenu du récipient ou du contenant de l'atmosphère. Nous fournissons également les septa en caoutchouc de silicone Suba-Seal® pour des applications à haute température (jusqu'à 200 °C en continu) avec une résistance chimique améliorée par rapport au caoutchouc naturel, septa qui sont autoclavables pour les utilisations stériles. 
Septa en caoutchouc naturel (bouchons à manchon) sur un ballon de laboratoire.
Septa en caoutchouc naturel (bouchons à manchon)
Nos septa en caoutchouc naturel, constitués d'un caoutchouc naturel de faible densité, peuvent être utilisés pour couvrir les solvants organiques doux et les solutions aqueuses. Nous les proposons dans un choix de dimensions.
Autres septa et accessoires
 Nous proposons un large choix de septa, notamment des septa à bouchons à manchon, des septa sans pigment, des septa cannelés et des bouchons septa Precision Seal® pour différentes applications.
Découvrez notre gamme complète de septa pour la GC et d'outils spécialisés qui offrent un joint étanche pour maintenir la pression du gaz vecteur à l'intérieur du système et pour gérer les perforations répétées par l'aiguille d'une seringue lors des injections d'échantillon.
Parcourez nos accessoires pour septa comprenant des distributeurs, des liens Wrap-it (excellents pour sécuriser les septa en caoutchouc sur des flacons et des joints de fioles) et l'outil d'installation des liens Wrap-it, disponible en version pour usage intensif et en version économique.