Boîtes de Pétri
Les boîtes de Pétri sont des récipients peu profonds en plastique transparent (généralement en polycarbonate ou en polystyrène) ou en verre borosilicaté, avec ou sans couvercle. Elles sont couramment utilisées en microbiologie pour cultiver et observer des micro-organismes tels que les bactéries et les champignons. Ces boîtes offrent un environnement stérile pour la croissance des micro-organismes et sont souvent remplies d'un substrat de gélose riche en nutriments qui favorise la croissance des micro-organismes. Elles sont également utilisées pour d'autres applications, notamment la culture cellulaire et les tests de contrôle qualité dans l'industrie alimentaire. Elles peuvent être jetables ou réutilisables, les types réutilisables pouvant supporter des procédures de stérilisation répétées (humides ou sèches).
Products
Boîtes de Pétri en polycarbonate/polystyrène
Boîtes de culture cellulaire Nunc and Nunclon®
Ces boîtes sont circulaires, stériles, γ-irradiées et fabriquées en polystyrène. Elles sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées et sont généralement munies d'un couvercle, avec ou sans évent. Ces boîtes sont couramment utilisées pour la culture cellulaire.
Boîtes de Pétri bactériologiques Falcon® de Corning®
Ces boîtes sont stériles, fabriquées à partir de polystyrène vierge pour une transparence optimale, et sont munies d'un couvercle. Elles conviennent à la culture microbienne.
Boîtes de Pétri pour culture cellulaire avec traitement de surface Corning®
Ces boîtes sont disponibles en version stérile et non stérile. Elles sont fabriquées en polystyrène pour une transparence optimale. Elles sont dotées d'un couvercle à triple évent pour assurer une ventilation optimale et sont proposées en forme circulaire ou carrée, en plastique standard ou ultra-résistant.
Boîtes de Pétri pour la culture cellulaire Greiner
Ces boîtes sont stériles, fabriquées à partir de polystyrène vierge pour une transparence optimale, et sont munies d'un couvercle. Elles sont également disponibles avec des traitements pour culture tissulaire ou adhérence ultra faible spécialisés pour une adhérence optimale des cellules ou pour inhiber l'adhérence cellulaire.
Boîtes pour la culture tissulaire TPP®
Ces boîtes sont circulaires, stériles, optiquement transparentes, γ-irradiées et fabriquées en polystyrène de haute qualité. La base de la boîte est traitée pour la culture tissulaire et comporte un anneau dentelé au fond pour faciliter la manipulation.
Boîte de Pétri avec tampons absorbants Petri-Pad
Ces boîtes de Pétri sont conçues pour un usage unique, fabriquées en plastique jetable et équipées d'un tampon absorbant pour la culture des micro-organismes capturés par filtration sur membrane. Ce produit est compatible avec une gamme de lignes d'ampoules de milieux de culture, notamment pour les levures et moisissures, la numération totale ainsi que pour la détection et la numération de micro-organismes spécifiques, tels que E. coli.
Boîtes de Pétri en verre
Boîtes de Pétri Pyrex®
Les boîtes Pyrex® sont des boîtes de Pétri plates et transparentes, fabriquées en verre borosilicaté et munies d'un couvercle. Les bords de la boîte se caractérisent par une conception perlée qui renforce la résistance mécanique et assure un espacement uniforme entre le fond et la paroi latérale du couvercle, ce qui minimise efficacement l'action capillaire causée par l'humidité condensée sur les côtés. Elles ne sont pas affectées chimiquement ou thermiquement par les méthodes couramment employées dans les laboratoires où la stérilisation est de règle.
Boîtes de Pétri BRAND®
Les boîtes de Pétri de marque Brand® ne sont pas stériles, sont fabriquées en verre sodocalcique et possèdent un couvercle. La base et le couvercle sont plats et exempts de bulles et de stries.
Boîtes de Pétri Aldrich Essentials
Ces boîtes de Pétri sont non stériles et fabriquées en verre sodocalcique. Elles présentent une surface non traitée et sont munies d'un couvercle.
Boîtes de Pétri/de culture en Borosil® de Foxx Life Sciences
Ces boîtes de Pétri sont des boîtes jetables de haute qualité, compatibles avec la plupart des systèmes automatisés. Elles offrent une clarté optique exceptionnelle, ce qui permet de les utiliser avec un microscope. Leur conception permet de les empiler, ce qui fait gagner beaucoup d'espace dans l'incubateur. Les boîtes avec évent sont dotées de couvercles surélevés pour permettre un échange gazeux et une évaporation supérieurs, tandis que les boîtes sans évent sont dotées de couvercles plats pour empêcher l'évaporation et favoriser des périodes d'incubation plus longues, particulièrement adaptées aux applications anaérobies. Ces boîtes aseptiques sont fabriquées en salle propre dans des conditions de faible biocharge, ce qui garantit les meilleurs résultats dans toutes les applications.
Boîtes de Pétri en verre sodocalcique de Corning®
Ces boîtes de Petri sont circulaires, réutilisables, non stériles et fabriquées en verre sodocalcique ; elles possèdent un couvercle.
Boîte de Pétri en verre Duran® (avec compartiments)
Ces boîtes sont disponibles avec ou sans compartiments et sont utilisées pour la préparation de la gélose et pour les travaux biologiques et cliniques.