Merck
AccueilProduitsChimie et produits biochimiquesProduits biochimiquesAgarose : propriétés et applications en recherche
Agarose : propriétés et applications en recherche
Gros plan d'une boîte à lumière UV lors de la préparation d'un gel d'électrophorèse à base d'agarose utilisé pour la séparation d'ADN
Nous proposons un large choix d'agaroses ayant des forces de gel, des températures de fusion, des températures de gélification et des niveaux d'électroendosmose différents pour vous permettre de réaliser toutes vos applications de recherche. Nous disposons de nos sources d'agarose fiables et continuons de développer de nouvelles capacités de production pour vous fournir un niveau de qualité et de reproductibilité sans compromis.
GELS D'AGAROSE PRÊTS À COULER pHast Pack
Vous disposez d'un temps limité au laboratoire ? Les gels d'agarose prêts à couler pHast Pack™ sont disponibles en 1 % d'agarose dans du tampon TAE ou 1 % d'agarose dans du tampon TBE. Ils sont conçus pour simplifier votre travail afin que vous puissiez consacrer plus de temps à vos recherches. Mélanger simplement avec de l'eau et chauffer doucement pour dissoudre le mélange de poudre pour préparer rapidement des gels à base d'agarose fiables pour l'électrophorèse.
Aperçu du contenu
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Qu'est-ce que l'agarose ?
L'agarose est un polysaccharide qui est isolé et purifié à partir de l'agar-agar ou d'algues marines porteuses d'agar-agar (varech). L'agarose est un polymère naturel dont la structure chimique est constituée d'une alternance de motifs β-D-galactose et 3,6-anhydro-L-galactose du disaccharide agarobiose. Ce polymère linéaire forme des chaînes qui créent des fibres qui sont flexibles et forment un réseau de canaux de 50 nm à 200 nm de diamètre, selon la quantité d'agarose utilisée.
Comment l'agarose est-il utilisé ?
L'agarose est non toxique et possède plusieurs propriétés et caractéristiques qui le rendent utile comme agent gélifiant dans de nombreuses applications telles que l'électrophorèse d'acides nucléiques, les techniques d'immunodiffusion, les plaques ou superpositions de gel pour cellules en culture tissulaire, les milieux de culture cellulaire, la chromatographie sur gel, la chromatographie d'affinité et la chromatographie d'échange d'ions. L'électrophorèse sur gel est une technique de laboratoire courante en sciences de la vie, utilisée pour extraire des molécules biologiques en fonction de leur taille, par exemple en séparation d'ADN et détection d'ADN.
Principales propriétés de l'agarose
  • Teneur en sulfates - Utilisée comme indicateur de sa pureté, les sulfates étant le principal groupement ionique présent.
  • Force du gel - Force qui doit être exercée sur un gel pour le rompre.
  • Point de gélification - Température à laquelle une solution d'agarose aqueuse forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lors de leur passage de l'état liquide à l'état de gel. En d'autres termes, leur point de gélification est différent de leur température de fusion.
  • Électro-endosmose (EEO) - Fait référence au déplacement d'un liquide à travers un gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas migrer, alors que les contre-cations dissociables migrent vers la cathode dans la matrice, générant l'EEO. Puisque l'électrophorèse des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut interférer avec la séparation par une convection interne.
Documentation produit apparentée
  • Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
    An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
  • Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
    The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.