Merck
Étalons pour l'ICP et l'AAS
Collection d'articles de laboratoire comprenant des flacons avec une étiquette orange, un certificat, et de la documentation ou des instructions imprimées, le tout éparpillé, probablement sur une table. Les articles semblent faire partie d'un kit, peut-être destiné à un test chimique ou médical.
La qualité d'une mesure est directement liée à la qualité de l'étalon de référence utilisé pour étalonner le système. Lorsque l'exactitude de votre mesure compte, il est important de démarrer chaque analyse avec un nouveau flacon de la plus haute qualité, des étalons de référence certifiés ou des étalons pour l'étalonnage. Nos solutions étalons de matériaux de référence certifiés mono-élément et multi-éléments TraceCERT® et Certipur® pour l'ICP et l'AAS sont produites à partir de matériaux de départ de la plus haute pureté, et respectent les lignes directrices de l'ISO/CEI 17025 et de l'ISO 17034.
Nos matériaux de référence pour l'AAS et l'ICP sont des solutions prêtes à l'emploi, certifiées et traçables jusqu'au matériau de référence standard (MRS) primaire du NIST. Notre documentation complète inclut un certificat d'analyse créé conformément aux lignes directrices du Guide ISO 31 et présentant les calculs d'incertitude associés.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Solutions de MRC mono-élément pour l'AAS et l'ICP
Nous proposons une vaste gamme de solutions étalons de référence certifiées mono-élément à diverses concentrations, pour l'AAS, l'ICP-OES et l'ICP-MS. Le certificat d'analyse des produits TraceCERT® fournit la densité traçable NIST, des informations sur le processus de certification, des mesures de traçabilité, le comportement au stockage, l'évaluation de l'incertitude et les impuretés à l'état de traces mesurées.
Solutions de MRC multi-éléments pour l'ICP
Nos solutions de MRC multi-éléments TraceCERT® et Certipur® incluent des solutions de réglage, des mélanges du tableau périodique, des mélanges d'éléments toxiques, des mélanges d'étalonnage des longueurs d'onde pour l'ICP-MS, et un mélange pour l'AAS à four graphite. Nous proposons également plusieurs mélanges de groupes d'éléments, notamment les alcali et les métaux alcalins, les métaux de terres rares, les métalloïdes et non-métaux, et les métaux de transition et de post-transition.
Solutions mono-élément concentrées Titrisol®
Nous proposons des étalons mono-élément pour l'AAS sous forme de concentrés prêts à l'emploi Titrisol®. Il suffit de diluer le concentré pour obtenir la solution étalon souhaitée. Les concentrés Titrisol® sont traçables jusqu'au matériau de référence standard du NIST et ont une durée minimale de conservation de cinq ans.
Mélanges de MRC TraceCERT® conformes aux lignes directrices Q3D de l'ICH
Nous proposons également différents mélanges d'impuretés élémentaires inorganiques sous forme de mélanges étalons de MRC dont les ratios entre éléments correspondent aux concentrations orales, parentérales et d'inhalation des lignes directrices Q3D de l'ICH.
Mélanges de MRC TraceCERT® pour le dépistage du cannabis
Les métaux lourds à l'état de traces tels que l'arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb peuvent s'accumuler dans le plant de cannabis au travers du sol et de certains engrais. Nos mélanges de métaux lourds du type matériau de référence certifié sont adaptés aux réglementations sur le cannabis de certains États américains, et leurs concentrations correspondent aux dispositions réglementaires.
Solutions étalons personnalisées
En plus de notre catalogue, nous proposons également des étalons multi-éléments sur mesure, via notre plateforme en ligne d'étalons inorganiques personnalisés. Tous les mélanges de solutions sont produits conformément à l'ISO/CEI 17025 et l'ISO 17034 et sont accompagnés d'un certificat d'analyse détaillé et d'un rapport de certification.