1672010
USP
o-Toluenesulfonamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
saccharin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
156-158 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Saccharin
- Saccharin Sodium
- Saccharin Calcium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable