1548225
USP
Potassium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
potassium citrate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable