1482025
USP
Oxandrolone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17β-Hydroxy-17α-methyl-4-oxa-5 alpha-androsta-3-one, NSC 63294
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxandrolone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-9-8-16(20)22-15(17)5-4-12-13(17)6-10-18(2)14(12)7-11-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,17-,18+,19+/m1/s1
Clé InChI
QTBANSSXVTZHMD-KUPDVBAFSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable