Key Documents
1366567
USP
Linalool
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
1721488
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pression de vapeur
0.17 mmHg ( 25 °C)
Famille d'API
linalool
Conditionnement
pkg of 0.3 mL
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Clé InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Linalool USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
171.0 °F
Point d'éclair (°C)
77.2 °C