1359415
USP
Levetiracetam Racemic Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(RS)-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butyramide, Etiracetam
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levetiracetam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)
Clé InChI
HPHUVLMMVZITSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable