1171207
USP
23-EPI-26-Deoxyactein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3β,12β,16β,23S,24R,25R)-12-(Acetyloxy)-16,23:23,26:24,25-triepoxy-9,19-cyclolanostan-3-yl-β-D-xylopyranoside, 27-Deoxyacetein, 27-Deoxyacetylacetol-O-β-D-xylopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
actein
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C37H56O10/c1-18-12-37(30-33(6,47-30)17-43-37)46-21-13-32(5)23-9-8-22-31(3,4)24(45-29-28(41)27(40)20(39)15-42-29)10-11-35(22)16-36(23,35)14-25(44-19(2)38)34(32,7)26(18)21/h18,20-30,39-41H,8-17H2,1-7H3/t18-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,30-,32+,33-,34-,35-,36+,37+/m1/s1
Clé InChI
GCMGJWLOGKSUGX-RBKCHLQLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Black Cohosh
- Powdered Black Cohosh Extract
- Black Cohosh Fluidextract
- Powdered Black Cohosh
- Black Cohosh Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable