Y0002035
Primaquine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N4-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
primaquine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3
Clé InChI
INDBQLZJXZLFIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable