Key Documents
SU860143
Supelco
Bouchon à vis (avec ouverture), pas de vis de 9 mm, avec joint
PTFE/silicone (with slit)
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone (with slit)
blue polypropylene (6.0 mm hole)
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Septum, diam. × épaisseur
9 mm × 1.0 mm
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Bouchon percé 9 mm en polypropylène, avec septum, pré-assemblé.