Principaux documents
PHL89690
Glucoraphenin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Methylsulfinyl 3-butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20KNO10S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.58
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\[S](=O)C)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO10S3.K/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+,25?;/m1./s1
Clé InChI
XBBPQOGSPBMCNJ-WNIGUBMRSA-M
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3