Key Documents
PHL82295
Aconine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Jesaconine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H41NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.59
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@]2(COC)[C@@]([H])([C@H](C3[C@@]([C@]4([H])[C@]56[H])(O)[C@@H](O)[C@@H]([C@@](O)(C6)[C@@H]4O)OC)OC)C5([C@H](C1)OC)C3N(CC)C2
InChI
1S/C25H41NO9/c1-6-26-9-22(10-32-2)12(27)7-13(33-3)24-11-8-23(30)19(28)14(11)25(31,20(29)21(23)35-5)15(18(24)26)16(34-4)17(22)24/h11-21,27-31H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,13+,14-,15+,16+,17-,18?,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25-/m1/s1
Clé InChI
SQMGCPHFHQGPIF-JIOYIOPFSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable