Principaux documents
ERMFD305
Colloidal Silica (1.5 g/kg, zeta potential)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMFD305
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable