57061
Tube de SPE Supelclean™ LC-WCX
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Gamme de produits
Supelclean™
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pkg of 54 ea
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
silica gel
Groupe de la matrice active
WCX phase
carboxylic acid
Diamètre
40-45 μm
Dimension de pores
60 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
ion exchange
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.