33321-U
Flacons (vials) pour carrousel Waters® à 96 positions, 8 × 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
polyethylene plug (starburst closure)
Caractéristiques
closure type snap plug (included)
Conditionnement
pkg of 200 ea
Flacon, D.E. × H
8 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccords
plug for 8 mm
Compatibilité
for use with Waters 96 Autosampler
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable