29176-U
Capsules de flacon à sertir, BiMetal (magnétiques), 20 mm, avec septa PTFE/silicone
blue seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone septa
blue seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur
20 mm × 3 mm
Compatibilité
for use with 20mm crimp seal vial
Description générale
Les capsules BiMetal sont faites à la fois d′étain et d′aluminium ; elles sont plus faciles à sertir que les capsules en étain de 20 mm. La surface de scellement est en aluminium et le diamètre interne est fait d′étain pour ajouter une surface magnétique. Ces capsules sont disponibles dans différentes couleurs.
Autres remarques
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Asian-Australasian journal of animal sciences, 30(3), 424-431 (2016-07-08)
Study on the application of high pressure processing (HPP) for dark-firm-dry (DFD) beef was conducted to observe whether HPP has any impact on physical properties and to evaluate oxidative deterioration during refrigerated storage under vacuum. The HPP increased meat pH
Asian-Australasian journal of animal sciences, 31(9), 1500-1506 (2018-05-12)
Although Hanwoo has been selected as the superior commercial beef cattle breed in Korea, Chikso (Korean brindle cattle) is still recognized as a valuable breed for beef production. The aim of this study was to compare the meat quality, fatty