29024-U
PTFE Packed Column Ferrule
1/4 in. O.D. Column
Synonyme(s) :
Ferrule Téflon une pièce 1/4″, PK10
About This Item
Produits recommandés
product name
Supeltex PTFE Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D., 1/4 in. O.D. Column
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.I.
1/4 in.
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
1/4 in. O.D. Column
Description générale
Material Composition: PTFE
Maximum Temperature: 250 °C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable