Principaux documents
27161
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS TRANSPARENTS DE 15 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400
Description générale
Vials (volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.