Principaux documents
24885-U
Supelco
Septa, barrière, pack de 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
barrier (silicone bonded to aluminum)
Description
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
Diam. × épaisseur
16 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable