21233-U
Cartouches PUF, petites
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
Synonyme(s) :
Small PUF Cartridges
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyurethane (foam)
Description
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Gamme de produits
ORBO™
Caractéristiques
precleaned
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 1500
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
22 mm × 10 cm
Adéquation
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable