WH0004586M7
Monoclonal Anti-MUC5AC antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MUC5, Anti-mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC5AC(4586)
Description générale
Immunogène
Sequence
NQSTCAVYHRSLIIQQQGCSSSEPVRLAYCRGNCGDSSSMYSLEGNTVEHRCQCCQELRTSLRNVTLHCTDGSSRAFSYTEVEECGCMGRRCPAPGDTQH
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable