T2928
Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse
clone TH-16, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-DYT14, Anti-DYT5b, Anti-TYH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TH-16, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, sheep, human, monkey, bovine, rabbit, guinea pig
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunofluorescence labelling
- immunohistochemical staining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable