SYNB141000
Synthware™ Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL, red polypropylene cap
Synonyme(s) :
Synthware B141000, glass graduated bottle with screw cap
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
clear bottle
red polypropylene cap
wide-mouth
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech B140100
Capacité
1000 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages