SML3517
Fluindione
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-Fluorophenyl)indene-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(C(C1C3=CC=C(C=C3)F)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
Clé InChI
NASXCEITKQITLD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable