SML3426
Glycerol phenylbutyrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriyl tris(4-phenylbutanoate), GPB, Glyceryl tri-[4-phenylbutyrate, HPN 100, Tri(4-phenylbutyryl)glycerol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable