Documents
SML1575
Sigma-Aldrich
Cyclosporine H
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undécaazacyclotritriacontane, dériv. de peptide cyclique, 5-(N-Méthyl-D-valine)-cyclosporine A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C62H111N11O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1202.61
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
Tolypocladium inflatum
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -100 to -115°, c = 0.5 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C63H113N11O12/c1-26-28-29-41(15)53(76)52-56(79)66-44(27-2)58(81)67(18)34-49(75)68(19)46(31-36(5)6)60(83)72(23)50(39(11)12)62(85)69(20)45(30-35(3)4)55(78)64-42(16)54(77)65-43(17)57(80)70(21)47(32-37(7)8)59(82)71(22)48(33-38(9)10)61(84)73(24)51(40(13)14)63(86)74(52)25/h26,28,35-48,50-53,76H,27,29-34H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)/b28-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48+,50-,51+,52?,53-/m1/s1
Clé InChI
BQQHPBPTWWXRMU-SXHXJWHLSA-N
Application
La ciclosporine H a été utilisée :
  • pour mettre en pré-culture des cellules murines Flt3ITDIDH2R140Q BM ayant subi une procédure de "lineage depletion" en vue d'une transduction.
  • comme antagoniste des récepteurs FPR (formyl peptide receptors) afin d'étudier le rôle de FPR1 dans la mobilisation du calcium au sein des leucocytes polymorphonucléaires (PMN).
  • comme une petite molécule associée à d'autres pour étudier ses effets sur l'efficacité de l'édition par le mécanisme de la réparation dirigée par l'homologie (HDR) dans des cellules souches pluripotentes induites humaines (CSPih) et des lymphocytes T.
Actions biochimiques/physiologiques
La cyclosporine H est un inhibiteur sélectif du récepteur 1 du formyl-peptide (FPR-1) et de la formation de superoxyde induite par le formyl-peptide dans les neutrophiles. La cyclosporine H ne se lie pas à la cyclophiline et ne provoque pas de réponse immunodéprimante. Des études ont indiqué que la cyclosporine H inhibe les effets de promotion tumorale de l′ester de phorbol (TPA/PMA) dans la peau de souris et inhibe la phosphorylation d′EF-2 dépendante de la calmoduline et du calcium.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rana Gbyli et al.
Leukemia, 36(5), 1313-1323 (2022-03-12)
Treatment options for patients with relapsed/refractory acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS) are scarce. Recurring mutations, such as mutations in isocitrate dehydrogenase-1 and -2 (IDH1/2) are found in subsets of AML and MDS, are therapeutically targeted by mutant
Ya-Wen Fu et al.
Nucleic acids research, 49(2), 969-985 (2021-01-06)
Investigations of CRISPR gene knockout editing profiles have contributed to enhanced precision of editing outcomes. However, for homology-directed repair (HDR) in particular, the editing dynamics and patterns in clinically relevant cells, such as human iPSCs and primary T cells, are
Irene Sambri et al.
EBioMedicine, 61, 103050-103050 (2020-10-13)
Mutations of the mitochondrial protein paraplegin cause hereditary spastic paraplegia type 7 (SPG7), a so-far untreatable degenerative disease of the upper motoneuron with still undefined pathomechanism. The intermittent mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening, called flickering, is an essential process
Woon Yong Kwon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(17) (2021-04-24)
Secondary infections typically worsen outcomes of patients recovering from septic shock. Neutrophil [polymorphonuclear leukocytes (PMNs)] migration to secondarily inoculated sites may play a key role in inhibiting progression from local bacterial inoculation to secondary infection. Mitochondrial N-formyl peptide (mtFP) occupancy
Giulia Rigotto et al.
Cells, 10(8) (2021-08-28)
In Alzheimer's disease (AD), the molecular mechanisms involved in the neurodegeneration are still incompletely defined, though this aspect is crucial for a better understanding of the malady and for devising effective therapies. Mitochondrial dysfunctions and altered Ca2+ signaling have long