SML1360
Cariporide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
HOE-642, N-(Aminoiminomethyl)-4-(1-methylethyl)-3-(methylsulfonyl)-benzamide, N-(Diaminomethylene)-4-isopropyl-3-(methylsulfonyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(NC(C1=CC(S(C)(=O)=O)=C(C(C)C)C=C1)=O)=N
InChI
1S/C12H17N3O3S/c1-7(2)9-5-4-8(11(16)15-12(13)14)6-10(9)19(3,17)18/h4-7H,1-3H3,(H4,13,14,15,16)
Clé InChI
IWXNYAIICFKCTM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable