SML0815
YMU1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[2-(4,6-Dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl]-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(2-(4,6-dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1[n]([c](c3c1nc(cc3C)C)=O)CC(=O)N2CCN(CC2)C(=O)OCC
InChI
1S/C17H22N4O4S/c1-4-25-17(24)20-7-5-19(6-8-20)13(22)10-21-16(23)14-11(2)9-12(3)18-15(14)26-21/h9H,4-8,10H2,1-3H3
Clé InChI
XXUFNNVFZFVKGP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.