SML0505
Tienilic Acid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ticrynafen, Tienylic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-thienylcarbonyl)phenoxy]-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc(c(Cl)c1Cl)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C13H8Cl2O4S/c14-11-7(13(18)9-2-1-5-20-9)3-4-8(12(11)15)19-6-10(16)17/h1-5H,6H2,(H,16,17)
Clé InChI
AGHANLSBXUWXTB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable