Principaux documents
SCP0031
Sigma-Aldrich
[Glu11]-Amyloid β 10-16 human
≥95% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H61N13O12
Poids moléculaire :
940.01
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥62%
Conditions de stockage
protect from light
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys
Description générale
Amyloid beta aggregation leading to profibril formation and neurotoxicity is associated with Alzheimer′s disease. Several antibodies require the presence of amino acids 10-16 for Aβ detection. This peptide may be useful as a control in immunohistochemistry, ELISA and other antibody based analysis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable