SCJ4600026
CF™ 568 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~836 g/mol
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
100000 at 562 nm
Rapport des absorbances
A280/562 nm 0.08
Fluorescence
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable