SCJ4600013
CF™ 405S succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~1169 g/mol (free acid)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
33000 at 404 nm
Rapport des absorbances
A280/404 nm 0.7
Fluorescence
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 431 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- to label diphtheria toxoid (DT) to determine the percentage of DT associated with liposomes
- in the preparation of the dye-encapsulated silica nanoparticles (CF 405S SiNP)
- as a fluorescent dye for the fluorescent labeling of native human serum albumin (HSA) (HSAUT)
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable