SAB4700958
Monoclonal Anti-Cyclin D1 antibody produced in mouse
clone DCS-6
Synonyme(s) :
BCL1, CCND1, CYC-D1, PRAD1, U21B31
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, nonhuman primates, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
Numéro d'accès
NM_053056
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCND1(595)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable