Key Documents
SAB4301685
Sigma-Aldrich
Anti-WIF1
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
WIF-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
BC018037
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WIF1(11197)
Immunogène
Fusion protein of human WIF1
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chang Liu et al.
Cell division, 15, 2-2 (2020-02-07)
The senescence of nucleus pulposus (NP) cells plays a vital role in the pathogenesis of intervertebral disc (IVD) degeneration (IDD). NADPH oxidase 4 (NOX4)-associated oxidative stress has been shown to induce premature NP cell senescence. Enhancer of zeste homolog 2