SAB4200739
Anti-Protein kinase C antibody, Mouse monoclonal
clone MC5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-PKC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
chicken, human, fish, mouse, bovine, rabbit, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using human bone marrow neuroblast SH-SY5Y cell extract
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable