SAB2500306
Anti-Desmin antibody produced in goat
Synonyme(s) :
Anti-CMD1I, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-FLJ12025
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human, pig
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DES(1674)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable