S9576
SR8278
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[5-(methylthio)-2-thienyl]carbonyl]-3-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥30 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1Cc2ccccc2CN1C(=O)c3ccc(SC)s3
InChI
1S/C18H19NO3S2/c1-3-22-18(21)14-10-12-6-4-5-7-13(12)11-19(14)17(20)15-8-9-16(23-2)24-15/h4-9,14H,3,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
UIEBLUZPSFAFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable