Principaux documents
S8884
Sigma-Aldrich
Safranine O
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranine T, Safranine Y ou A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H19ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.84
Numéro C.I. (Colour Index):
50240
Beilstein:
3924099
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Safranine O, certified by the Biological Stain Commission
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥80%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
green to very dark green
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
Clé InChI
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La safranine O est un colorant cationique métachromatique. Elle sert de contre-colorant dans la coloration de Gram. Le colorant colore en rose-rouge les bactéries à Gram négatif et n′a aucun effet sur les bactéries à Gram positif. Elle sert également à étudier les glycosaminoglycanes (GAG) dans le cartilage. Le colorant confère aux GAG une intense couleur rouge. Il se lie facilement au polyanions.[1][2]
Application
De la safranine O a été utilisée pour colorer des protéoglycanes de matrice afin d′étudier l′intégrité structurale de tissus cartilagineux chez la souris. Elle a également été employée pour colorer des cellules stromales de moelle osseuse humaines différenciées chondrogéniquement.[3][4]
La safranine O a été utilisée pour colorer des cellules souches mésenchymateuses de muscles extrinsèques de l′orbite (CSM-MEO) pour détecter le cartilage, la mucine et les granules de mastocytes[5]. Elle a également servi de colorant de médiation dans un essai spectral du cytochrome P450.[6]
Adéquation
Colorant certifié des chromosomes dans la triple coloration de Flemming ; coloration des bactéries à Gram négatif dans la méthode de coloration de Gram ; coloration du type safranine/vert solide FCF des cellules végétales.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Perturbations in the HDL metabolic pathway predispose to the development of osteoarthritis in mice following long-term exposure to western-type diet
I.-E.Triantaphyllidou
Osteoarthritis and Cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society (2013)
Novel markers of osteogenic and adipogenic differentiation of human bone marrow stromal cells identified using a quantitative proteomics approach
CeciliaGraneli
Stem Cell Research (2014)
Paul A. Banaszkiewicz
Classic Papers in Orthopaedics (2014)
Isolation of Multipotent Mesenchymal Stem Cells from Human Extraocular Muscle Tissue
Sharma A, et al.
Bio-protocol, 9(4) (2016)
Measurement of cytochrome P450 and NADPH-cytochrome P450 reductase
Guengerich FP, et al.
Nature Protocols, 4(9), 1245-1245 (2009)
Questions
  1. Is there a staining protocol available for staining cartilage, particularly for decalcified bone (joint tissue) using CalX, and subsequent staining with Fast green and Safranin O?
    1 answer
    1. Safranin O stain for cartilage requires a specific procedure involving fixative, deparaffinization, staining, and mounting. The use of acetic acid after staining sets the stain to the tissue.