S3567
SB 415286
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)amino]-4-(2-nitrophenyl)-1H-pyrrol-2,5-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
H2O: insoluble
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(NC2=C(C(=O)NC2=O)c3ccccc3[N+]([O-])=O)cc1Cl
InChI
1S/C16H10ClN3O5/c17-10-7-8(5-6-12(10)21)18-14-13(15(22)19-16(14)23)9-3-1-2-4-11(9)20(24)25/h1-7,21H,(H2,18,19,22,23)
Clé InChI
PQCXVIPXISBFPN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable