R2886
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, ≥90%, powder
Synonyme(s) :
3-Phenoxazone 7-(β-D-glucuronide)
About This Item
Produits recommandés
product name
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt, ≥90%
Pureté
≥90%
Forme
powder
Solubilité
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2
InChI
1S/C18H15NO9.Na.H/c20-7-1-3-9-11(5-7)27-12-6-8(2-4-10(12)19-9)26-18-15(23)13(21)14(22)16(28-18)17(24)25;;/h1-6,13-16,18,21-23H,(H,24,25);;
Clé InChI
AESIKFVBGSSFKP-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable