P9357
Anti-Potassium Channel Kv1.5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-ATFB7, Anti-HCK1, Anti-HK2, Anti-HPCN1, Anti-KV1.5, Anti-PCN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:400
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kcna5(16493)
rat ... Kcna5(25470)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable