Very good quality for the price. Have been buying this product for years and have had no issues.
N4382
Nalidixic acid sodium salt
powder
Synonyme(s) :
1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Auteur
Sanofi Aventis
Chaîne SMILES
[Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14;/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.