N3020
Nuclear Fast Red Solution
Synonyme(s) :
Calcium Red Solution , Kernechtrot Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Clé InChI
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- In the dual-beam (FIB (focused ion beam)/SEM (scanning electron microscopy)) analysis of intracellular MNPs (magnetic nanoparticles) distribution.
- As a counterstain in LacZ tissue histological analysis, and in extracellular matrix proteoglycan staining.
- In situ hybridization.
Composants
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur le caractère critique de la coloration de tissus biologiques pour la recherche et la biologie médicale en utilisant des colorants standards et spéciaux.
Apprenez-en davantage sur le caractère critique de la coloration de tissus biologiques pour la recherche et la biologie médicale en utilisant des colorants standards et spéciaux.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.