N1408
Nerve Growth Factor β Human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HSAN5, NGF-β human, NGFB, hNGFβ
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NGF-β human, from human, recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.15-3.0 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Conditionnement
pkg of 5X0.1 mg
pkg of 0.1 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg
Solubilité
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NGF(4803)
Description générale
Application
- in protein pin arrays
- to induce U87-MG (glioblastoma cell line) cell proliferation
- in drug release kinetics
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable