M6311
Greiner FLUOTRAC™ 200 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
Synonyme(s) :
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 781076
Volume maximum
131 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
110 μL
Type de liaison
medium binding surface