M4308
Monoclonal Anti-MDM2 antibody produced in mouse
clone SMP14, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-ACTFS, Anti-HDMX, Anti-LSKB, Anti-hdm2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SMP14, monoclonal
Poids mol.
antigen ~90 kDa (additional band of approx. 55 kDa)
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, rat, mouse (weak)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of transfected 293T (human embryonal kidney) cells expressing human MDM2
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(246362)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation (1 μg/ml)
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunofluorescence (1:200)
- immunohistochemistry
- confocal immunofluorescence
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable