M3650
Myristoléate de méthyle
≥98.5% (capillary GC), liquid
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide myristoléique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98.5% (capillary GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6-
Clé InChI
RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves